Läs mer
CD45 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6O19, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Brand:  Proteintech 80297-1-RR-20UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17551496
  • 1690.93 SEK / 20µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The CD45 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human CD45. This antibody recognizes human, rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
CD45
6O19
Rabbit
Primary
Human, Rat
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Unconjugated
20 μL
5788