Läs mer
CD45 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6O19, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
1690.93 SEK - 4982.01 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD45 |
|---|---|
| Klona | 6O19 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry |
| Konjugera | Unconjugated |
| Värd art | Rabbit |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17551496
|
Proteintech
80297-1-RR-20UL |
20 μL |
1690.93 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17541496
|
Proteintech
80297-1-RR-100UL |
100 μL |
4982.01 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The CD45 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human CD45. This antibody recognizes human, rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifikationer
| CD45 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry | |
| Rabbit | |
| 5788 | |
| Primary |
| 6O19 | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat | |
| IgG |