Läs mer
CD5 Antibody (rC5/6976), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20416-20ug
2099.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18634385
  • 2415.00 SEK / 20µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD5
Monoclonal
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Recombinant human protein fragment corresponding to CD5 extracellular domain
20 μg
Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific
921
Store at 4&drg;C. Do not freeze.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
rC5/6976
Unconjugated
10mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified