Läs mer
CD5 Antibody (rC5/6976), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2415.00 SEK - 4805.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD5 |
|---|---|
| Klona | rC5/6976 |
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Utspädning | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18651624
|
Novus Biologicals
NBP3-20416-100ug |
100 μg |
4805.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18634385
|
Novus Biologicals
NBP3-20416-20ug |
20 μg |
2415.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| CD5 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 921 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| rC5/6976 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 | |
| Recombinant human protein fragment corresponding to CD5 extracellular domain | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |