Learn More
CD68 Mouse anti-Human, Clone: 3A9A7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen CD68
Clone 3A9A7
Concentration 1.01 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
16887915
Unterlagen ansehen
Proteintech
66231-2-IG-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16877915
Unterlagen ansehen
Proteintech
66231-2-IG-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Beschreibung
Beschreibung
These complexes include CRSP (for cofactor required for Sp1 activation), which is required, in conjunction with TAFIIs, for transcriptional activation by Sp1. CRSP is ubiquitously expressed in various tissues and functions as a multimeric complex that consists of nine distinct subunits. Several members of the CRSP family share sequence similarity with multiple components of the yeast transcriptional mediator proteins, including CRSP150, which is related to yeast Rgr1, and CRSP70, which is similar to the elongation factor TFIIS. CRSP77 and CRSP150 are also related to proteins within the putative murine mediator complex, while CRSP130 and CRSP34 are largely unrelated to either murine or yeast proteins.
Spezifikation
Spezifikation
CD68
1.01 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD68, CD68 molecule, GP110, Macrosialin, SCARD1
CD68
IgG1
Protein G
Antibody
3A9A7
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
P34810
968
CD68 Fusion Protein Ag22815
Primary
-20°C
CD68
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
CD68 Mouse anti-Human, Clone: 3A9A7, Proteintech
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt