missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD8 Mouse anti-Human , PE-CF594, Clone: HIT8a, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: BD Biosciences 566861
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| CD8 | |
| Monoclonal | |
| PE-CF594 | |
| CD8α; CD8A; CD8 alpha; Leu2a; MAL; T8; p32 | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ PE-CF594 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE-CF594 were removed. |
| Flow Cytometry | |
| HIT8a | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering