missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD8 Mouse anti-Human , PE-CF594, Clone: HIT8a, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
1395.28 SEK - 3845.58 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD8 |
|---|---|
| Klona | HIT8a |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | PE-CF594 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17237664
|
BD Biosciences
566861 |
25 Tests |
1400.00 SEK 1395.28 SEK / 25 tester Save 4.72 SEK 0.34% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17227664
|
BD Biosciences
566860 |
100 Tests |
3850.00 SEK 3845.58 SEK / 100 tester Save 4.42 SEK 0.12% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CD8 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-CF594 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG1 κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ PE-CF594 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE-CF594 were removed. |
| HIT8a | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD8α; CD8A; CD8 alpha; Leu2a; MAL; T8; p32 | |
| Primary |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel