Läs mer
Cefaclor, Thermo Scientific™
A second-generation cephalosporin antibiotic
1054.93 SEK - 3850.26 SEK
Kemiska identifierare
CAS 53994-73-3
Molekylformel C15H14ClN3O4S
Molekylvikt (g/mol) 367.804
MDL-nummer MFCD00151471
InChI-nyckel QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
Synonym Panoral; (R)-3-Chloro-7-((S)-2-amino-2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid
PubChem CID 51039
ChEBI CHEBI:3478
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
LEDER C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15406289
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64252.03
1g
1054.93 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15416289
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64252.09
10g
3850.26 SEK
10g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cefaclor is used to study urinary tract, intra-abdominal, and Haemophilus influenzae infections. It is used to study the mechanism of human renal organic anion and peptide transporters such as hOAT1, hPEPT1, and hPEPT2 and to study the effects of inhibition of penicillin-binding proteins on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Solubility
Soluble in 1N HCl
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
53994-73-3
367.804
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
51039
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
C15H14ClN3O4S
MFCD00151471
Panoral; (R)-3-Chloro-7-((S)-2-amino-2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid
CHEBI:3478
C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Cefaclor
White to Yellow
MFCD00151471
14,1912
Soluble in 1N HCl
C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
367.804
CHEBI:3478
53994-73-3
C15H14ClN3O4S
8176092
Panoral; (R)-3-Chloro-7-((S)-2-amino-2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
51039
367.81
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 258-909-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0363000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer