Läs mer
Cefixime trihydrate, Thermo Scientific™
A broad spectrum third generation cephalosporin
1067.17 SEK - 2837.62 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 125110-14-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C16H15N5O7S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.44 |
| MDL-nummer | MFCD00865020 |
| InChI-nyckel | OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N |
| PubChem CID | 5362065 |
| ChEBI | CHEBI:472657 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| LEDER | NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15417329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66094.MC |
100mg |
1067.17 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15407329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66094.03 |
1g |
2837.62 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 125110-14-7 | |
| 453.44 | |
| OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N | |
| CHEBI:472657 | |
| NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O |
| C16H15N5O7S2 | |
| MFCD00865020 | |
| 5362065 | |
| (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Specifikationer
| Cefixime trihydrate | |
| Yellow | |
| C16H15N5O7S2 | |
| Soluble in water at 55;1 μg/mL | |
| NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O | |
| 453.44 | |
| CHEBI:472657 |
| 125110-14-7 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00865020 | |
| OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N | |
| (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 5362065 | |
| 507.49 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0367200
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Argon