Läs mer
Cefotetan disodium, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66206.MC
Kvantitet 100mg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15427479
  • 1457.76 SEK / 100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
74356-00-6
619.568
ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L
disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
C17H15N7Na2O8S4
MFCD00941449
53024
CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Cefotetan disodium
White
C17H15N7Na2O8S4
798°C
ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L
disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
53024
74356-00-6
100mg
MFCD00941449
Freely soluble in aqueous solution
CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
619.568
619.58