Läs mer
Cefotetan disodium, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
1457.76 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 74356-00-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C17H15N7Na2O8S4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 619.568 |
| MDL-nummer | MFCD00941449 |
| InChI-nyckel | ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L |
| PubChem CID | 53024 |
| IUPAC-namn | disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| LEDER | CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15427479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66206.MC |
100mg |
1457.76 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 74356-00-6 | |
| 619.568 | |
| ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L | |
| disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| C17H15N7Na2O8S4 | |
| MFCD00941449 | |
| 53024 | |
| CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Specifikationer
| Cefotetan disodium | |
| White | |
| MFCD00941449 | |
| Freely soluble in aqueous solution | |
| CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
| 619.568 | |
| 619.58 |
| 74356-00-6 | |
| C17H15N7Na2O8S4 | |
| 798°C | |
| ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L | |
| disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 53024 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 277-834-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0330600
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold