Läs mer
Ceftazidime pentahydrate, 95%, Thermo Scientific™
1737.65 SEK - 7244.28 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 78439-06-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H32N6O12S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 636.648 |
| MDL-nummer | MFCD00153936 |
| InChI-nyckel | NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N |
| PubChem CID | 131673973 |
| ChEBI | CHEBI:3509 |
| IUPAC-namn | 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate |
| LEDER | CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15457829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.03 |
1g |
1936.26 SEK 1737.65 SEK / 1g Save 198.61 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15467829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.06 |
5g |
7244.28 SEK
5g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySparingly soluble in aqueous solution
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Kemiska identifierare
| 78439-06-2 | |
| 636.648 | |
| NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N | |
| CHEBI:3509 | |
| CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O |
| C22H32N6O12S2 | |
| MFCD00153936 | |
| 131673973 | |
| 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate |
Specifikationer
| Ceftazidime pentahydrate | |
| White | |
| MFCD00153936 | |
| NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N | |
| 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate | |
| 131673973 | |
| 636.65 |
| 78439-06-2 | |
| C22H32N6O12S2 | |
| Sparingly soluble in aqueous solution | |
| CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O | |
| 636.648 | |
| CHEBI:3509 | |
| 95% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H319-H334
missing translation for 'rtecsNumber' : UU2230000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold