Läs mer
Ceftriaxone Disodium Hemiheptahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1 |
| Formel vikt | 1322.0938 |
| Procent renhet | >95% |