Läs mer
Velp Scientifica™ Celite™ 545
Produktkod. 15389564 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15389564 1 kg Varje
1 options
Produktkod. 15389564 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000097
 Begränsad artikel
I lager
Velp Scientifica™ Celite™ 545 för användning med HU 6 hydrolysenhet.
  • För användning med HU 6 hydrolysenhet
Specifikationer
För användning med (utrustning) HU6 Hydrolysenhet
Produkttyp Celite 545
Kapacitet (metrisk) 1 kg
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 1 kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • celite 545
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diatomaceous earth (calcined), christobalit, quartz