Läs mer
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase 3/7 Green Ready Flow™ Reagens
Produktkod. 15945920
Change view
Kvantitet:
120 analyser
Förpackningsstorlek:
120 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15945920 120 analyser 120 tester
1 options
Produktkod. 15945920 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37167
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Ready Flow™ Reagens möjliggör flödescytometrisk detektering av aktiverat kaspas-3 och kaspas-7 i apoptotiska celler.
Produkten innehåller 2 reagenser: det nya fluorogena substratet CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent och SYTOX™ AADvanced™ Fläck av döda celler.
• Stabil i rumstemperatur
• Bekvämt format som är färdigt —att använda utan behov av att späda, väga eller pipettera
• Exceptionellt ljusgrön fluorescens vid bindning till nukleinsyror
• Snabb färgning av apoptotiska celler utan tvättsteg
CellEvent Caspase-3/7 Green Ready Flow Reagent är ett cellgenomsläppligt reagens som detekterar kaspas 3/7-aktivitet med hjälp av flödescytometri. Tillsätt 2 droppar från droppflaskan direkt i 1 x 10 6 celler, inkubera och analysera.
CellEvent Caspase-3/7 Green Ready Flow Reagent består av en peptid med fyra aminosyror (DEVD) konjugerad till ett nukleinsyrabindande färgämne. Under apoptos aktiveras kaspas-3- och kaspas-7-proteiner och kan klyva igenkänningssekvensen för kaspas 3/7 som kodas i DEVD-peptiden. Klyvning av igenkänningssekvensen och bindning av DNA av reagenset märker de apoptotiska cellerna med en ljus, fluorescerande signal med absorptions-/emissionsmaxima på∼ 502/530 nm. När den används tillsammans med SYTOX AADvanced Dead Cell Stain, apoptotiska celler kan lätt särskiljas från levande och nekrotiska celler.
Eftersom ingen enskild parameter definierar apoptos i alla system, rekommenderar vi starkt att du använder en kombination av olika mätningar för tillförlitlig upptäckt av apoptos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 120 analyser
Formatera Dropper flaska
Produkttyp Caspase 3/7 reagens
Innehåll och lagring 4 droppflaskor, förvara i rumstemperatur
Excitation/Emission 504/523
Färg Klart
Frakt skick Rumstemperatur
Subcellulär lokalisering Kärna
Produktlinje CellEvent™ Klart flöde
Etikett eller färgämne CellEvent™ Caspase 3/7 grön, SYTOX AADvanced Fläck av döda celler
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)