Läs mer
Macherey-Nagel™ Cellulosa extraktion fingerborg
Produktkod. 10620303 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
15 mm
22 mm
31 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Höjd (metrisk)
10620303 22 mm 80 mm
10022751 31 mm 118 mm
10422032 31 mm 180 mm
10536101 15 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10620303 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 645006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    865.00 SEK / Paket med 25
    Save 230.00 SEK
    21% Av
I lager
Minimerar den praktiska tiden som är involverad i extraktion. Macherey Nagel™ Cellulosaextraktionshylsor används för att hålla fasta material från vilka ämnen ska extraheras med ett lämpligt lösningsmedel.
  • Tillverkad av ren cellulosa
  • Används inom områdena luft- och avgasanalys för uppsamling av fasta partiklar
  • Valet av analytiska kemister som använder Soxhlet eller automatiserade extraktorer
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Diameter (metrisk) Insida 22 mm
Material Cellulosa
För användning med (applikation) Analys av markföroreningar, Analys av markföroreningar
Höjd (metrisk) 80 mm
Produkttyp Extraktion fingerborg