Läs mer
- Home
- Products
- Extraktionssystem
- Extraktionsfingerborg
- Sartorius Cellulosa extraktion fingerborg
Sartorius Cellulosa extraktion fingerborg
Produktkod. 30052893 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Längd (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Väggtjocklek:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
26 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Insida | Längd (metrisk) | Väggtjocklek |
|---|---|---|---|
| 30052893 | 19 mm | 90 mm | 1,3 mm |
| 30052914 | 22 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052895 | 22 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052920 | 25 mm | 60 mm | 1,3 mm |
| 30052910 | 25 mm | 70 mm | 1,3 mm |
| 30052897 | 25 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052924 | 25 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052921 | 26 mm | 60 mm | 1,5 mm |
| 30052899 | 28 mm | 60 mm | 1,3 mm |
| 30052913 | 28 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052894 | 28 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052922 | 30 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052904 | 30 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052919 | 33 mm | 60 mm | 1,3 mm |
| 30052912 | 33 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052909 | 33 mm | 90 mm | 1,3 mm |
| 30052892 | 33 mm | 94 mm | 1,3 mm |
| 30052915 | 33 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052917 | 33 mm | 118 mm | 1,3 mm |
| 30052896 | 33 mm | 130 mm | 1,5 mm |
| 30052898 | 33 mm | 205 mm | 1,3 mm |
| 30052907 | 35 mm | 150 mm | 1,7 mm |
| 30052902 | 40 mm | 100 mm | 1,7 mm |
| 30052908 | 40 mm | 123 mm | 1,7 mm |
| 30052900 | 40 mm | 150 mm | 1,8 mm |
| 30052923 | 43 mm | 123 mm | 1,5 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
30052893
Leverantör
Sartorius
Leverantörsnummer
FT1201019090
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
1305.00 SEK
1223.07 SEK / Paket med 25
Save 81.93 SEK
6% Av
Beräknad leverans: 30-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Består av högren cellulosa för okorenat resultat
- Konstruerad för överlägsen mekanisk stabilitet för att motstå hård användning
- Designad för en exakt passform över ett brett utbud av extraktorer
- Uppvisar enastående kemisk resistens, vilket säkerställer tillförlitlighet i olika extraktionsprocesser
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 19 mm |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 1,3 mm |
| Kvalitet | C300 |
| Längd (metrisk) | 90 mm |
| Produkttyp | Extraktion fingerborg |