Läs mer
Sartorius Cellulosa extraktion fingerborg
Produktkod. 30052924 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Längd (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Väggtjocklek:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) Väggtjocklek
30052924 25 mm 100 mm 1,3 mm
30052893 19 mm 90 mm 1,3 mm
30052914 22 mm 80 mm 1,3 mm
30052895 22 mm 100 mm 1,3 mm
30052920 25 mm 60 mm 1,3 mm
30052910 25 mm 70 mm 1,3 mm
30052897 25 mm 80 mm 1,3 mm
30052921 26 mm 60 mm 1,5 mm
30052899 28 mm 60 mm 1,3 mm
30052913 28 mm 80 mm 1,3 mm
30052894 28 mm 100 mm 1,3 mm
30052922 30 mm 80 mm 1,3 mm
30052904 30 mm 100 mm 1,3 mm
30052919 33 mm 60 mm 1,3 mm
30052912 33 mm 80 mm 1,3 mm
30052909 33 mm 90 mm 1,3 mm
30052892 33 mm 94 mm 1,3 mm
30052915 33 mm 100 mm 1,3 mm
30052917 33 mm 118 mm 1,3 mm
30052896 33 mm 130 mm 1,5 mm
30052898 33 mm 205 mm 1,3 mm
30052907 35 mm 150 mm 1,7 mm
30052902 40 mm 100 mm 1,7 mm
30052908 40 mm 123 mm 1,7 mm
30052900 40 mm 150 mm 1,8 mm
30052923 43 mm 123 mm 1,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 30052924 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer FT1201025100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 SEK
    1314.51 SEK / Paket med 25
    Save 95.49 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Extraktionsrör har designats för att vara kompatibla med Soxhlet-apparaten, vilket gör dem idealiska för en mängd olika applikationer. Fingerborgen är designad för mångsidighet och kan användas med alla extraktorer, inklusive modeller som Tectator, för att underlätta effektiva extraktionsprocedurer med hög avkastning.
  • Består av högren cellulosa för okorenat resultat
  • Konstruerad för överlägsen mekanisk stabilitet för att motstå hård användning
  • Designad för en exakt passform över ett brett utbud av extraktorer
  • Uppvisar enastående kemisk resistens, vilket säkerställer tillförlitlighet i olika extraktionsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 25 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 1,3 mm
Kvalitet C300
Längd (metrisk) 100 mm
Produkttyp Extraktion fingerborg
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.