Läs mer
Sartorius Cellulosa extraktion fingerborg
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Längd (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Väggtjocklek:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Beskrivning
- Består av högren cellulosa för okorenat resultat
- Konstruerad för överlägsen mekanisk stabilitet för att motstå hård användning
- Designad för en exakt passform över ett brett utbud av extraktorer
- Uppvisar enastående kemisk resistens, vilket säkerställer tillförlitlighet i olika extraktionsprocesser
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 19 mm |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 1,3 mm |
| Kvalitet | C300 |
| Längd (metrisk) | 90 mm |
| Produkttyp | Extraktion fingerborg |