Läs mer
Munktell Filtrak™ Cellulosaextraktionshylsor för Soxhlet-extraktion
Beskrivning
- Konsekventa fysiska egenskaper gång på gång
- Tillverkad av de finaste materialen
- Idealisk för fett- och lipidextraktioner inom livsmedelsindustrin
- Används för att bestämma miljöföroreningar
- Kvalitetsstyrning av komponenter som används i farmaceutiska formuleringar
- Extraktion av polymerer
- Sömlös med rundad botten och gjord av hög renhet alfa-cellulosa
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Insida | 33 mm |
| Material | Alfa-cellulosa |
| För användning med (applikation) | Kvalitetskontroll, forskning, analytiska tillämpningar |
| För användning med (utrustning) | Gerhard Soxterm Automatisk, Foss Tecator System, Velp Lösningsmedelsextraktorer |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Produkttyp | Fingerborg för Soxhlet Extraction |