Läs mer
Munktell Filtrak™ Cellulosaextraktionshylsor för Soxhlet-extraktion
Produktkod. 11317264
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida unitSize
11317264 26 mm Paket med 25
1 options
Produktkod. 11317264 Leverantör Munktell Filtrak™ Leverantörsnummer 1201.026080.25.SCAH
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå högkvalitativ extraktion. Munktell Filtrak™ Cellulosaextraktionshylsor för Soxhlet Extraction är sömlösa med rundad botten och är gjorda av alfa-cellulosa med hög renhet.
  • Konsekventa fysiska egenskaper gång på gång
  • Tillverkad av de finaste materialen
  • Idealisk för fett- och lipidextraktioner inom livsmedelsindustrin
  • Används för att bestämma miljöföroreningar
  • Kvalitetsstyrning av komponenter som används i farmaceutiska formuleringar
  • Extraktion av polymerer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 26 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 1.5± 0,5 mm
Längd (metrisk) 80 mm