Läs mer
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, icke-segmenterad innerdörr, vattennivåövervakning
CellXpert™ C170i CO2-inkubator ger tillförlitliga tillväxtförhållanden för mer reproducerbara resultat.
167301.54 SEK
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-sensorteknik IR-sensor
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +4° to 50 °C
Visa VisionNize™ beröringsgränssnitt
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Pluggtyp Dörr stil Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Pluggtyp Dörr stil Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16306325
Se tillbehörsprodukter Visa dokument
Eppendorf™
6731000211
EU Högersidigt handtag
167301.54 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till  32806.54 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
16326325
Se tillbehörsprodukter Visa dokument
Eppendorf™
6731000221
EU Vänstersidigt handtag
167301.54 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till  32806.54 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Vattennivåövervakning
  • Avancerat användargränssnitt och främre USB-portar
  • Fläktlös design, smart inredningssystem och innovativt isoleringskoncept
  • Nytt magnetiskt dörrlåskoncept för ytter- och innerdörrar
  • Sömlös kammare, enkel demontering
  • 180 °C högtemperaturdesinfektion (HTD) med protokoll, inga interna HEPA-filter
  • Anpassningsbara uppgifter och larm
  • Standard byggnadsledningssystem och VisioNize anslutet labb
  • Vibrations- och turbulensskydd
Specifikationer
Specifikationer
170 L
IR-sensor
VisionNize™ beröringsgränssnitt
2
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35.,4 tum)
Rostfritt stål
Omgivningstemperatur +4° to 50 °C
ZrO2 (zirkoniumdioxid)
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 tum)
220 till 240 V, 50/60 Hz
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, icke-segmenterad innerdörr, vattennivåövervakning