Läs mer
Thermo Scientific™ Centrifugerande polypropen bioflaskor
Produktkod. 10482525 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
180 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10482525 400 mL Paket med 12
10536434 180 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10482525 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3895.00 SEK
    3816.88 SEK / Paket med 12
    Save 78.12 SEK
    2% Av
I lager
Använd dessa bioflaskor med skruvlock av polypropen för att vara kompatibla med centrifugsystem med runda hinkar.
Använd dessa bioflaskor med skruvlock av polypropen för centrifugeringskompatibilitet med runda hinkar som i Thermo Scientific™ TX-400 Rotor.
  • Med skruvlock
  • Bio-flaskorna på 180 ml (75-003-800) är kompatibla med runda hinkar för Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
  • 400 ml bioflaskor (75-007-585) är kompatibla med runda hinkar för Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 12 x 400 mL
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Stängningsfärg Blått
Graderad Nej
För användning med (utrustning) Rund hink för Thermo Scientific TX-400 Rotor
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Produkttyp Centrifugerflaska