Beskrivning
Använd dessa bioflaskor med skruvlock av polypropen för centrifugeringskompatibilitet med runda hinkar som i Thermo Scientific™ TX-400 Rotor.
- Med skruvlock
- Bio-flaskorna på 180 ml (75-003-800) är kompatibla med runda hinkar för Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
- 400 ml bioflaskor (75-007-585) är kompatibla med runda hinkar för Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 12 x 180 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 180 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Rund hink för Thermo Scientific TX-200 Rotor |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Centrifugerflaska |