Läs mer
Thermo Scientific™ Centrifugerande polypropen bioflaskor
Produktkod. p-4000979 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
180 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10536434
Brand: Thermo Scientific™ 75003800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bioflaskor med skruvlock av polypropen för att vara kompatibla med centrifugsystem med runda hinkar.
Använd dessa bioflaskor med skruvlock av polypropen för centrifugeringskompatibilitet med runda hinkar som i Thermo Scientific™ TX-400 Rotor.
  • Med skruvlock
  • Bio-flaskorna på 180 ml (75-003-800) är kompatibla med runda hinkar för Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
  • 400 ml bioflaskor (75-007-585) är kompatibla med runda hinkar för Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 12 x 180 mL
Kapacitet (metrisk) 180 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Form Rund
Produkttyp Centrifugerflaska
För användning med (utrustning) Rund hink för Thermo Scientific TX-200 Rotor
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock