Beskrivning
- Kapacitet: 400 ml
- Form: rund, vid hals, platt botten
- Storlek (diameter x höjd): 81 x 117 mm
- Livstid: minst 2 år eller 250 cykler i 30 minuter vid 4° C– 25° C
- Autoklaverbar: minst 50 cykler vid 125° C
- Material: polypropen (PP)
- Maximal RCF: 5 263 xg (Centrifuge 5910 R med Rotor S - 4 x 400)
- Set med 2 delar
- Adapter krävs (katalognummer 5910 706.006)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Mått (L x B x H) | 118 x 133 mm |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | Set med 2 delar |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| För användning med (utrustning) | Centrifuge 5910 R med Rotor S - 4 x 400 |
| Diameter (metrisk) | 81 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |