Läs mer
Eppendorf™ Centrifuge 5910 R flaska med bred hals
Produktkod. 16336495 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16336495 1 L
1 options
Produktkod. 16336495 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5910770006
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Rund, vidhalsad flaska med platt botten för Centrifuge 5910 R med Rotor S - 4 x 400
  • Kapacitet: 1 000 ml
  • Form: rund, vid hals, platt botten
  • Storlek (diameter x höjd): 118 x 133 mm
  • Livstid: minst 2 år eller 250 cykler i 30 minuter vid 4° C - 25° C
  • Autoklaverbar: minst 50 cykler vid 125° C
  • Material: polypropen (PP)
  • Maximal RCF: 4 415 xg (Centrifuge 5910 R med Rotor S-4xUniversal)
  • Set med 2 delar
  • Adapter krävs (katalognummer 5910 756.003)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Mått (L x B x H) 81 x 177 mm
Material Polypropen
Förpackning Set med 2 delar
Mun Bred
Diameter (metrisk) 118 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund