Läs mer
Thermo Scientific™ CentriPAK BPC Steriliserad Engångsbruk för Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) kammare, grenrör, labtainer (steriliserad) med anslutning. Designad för användning i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge och 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) gör att du kan:
- Minska risken för korskontaminering samtidigt som cellkulturer separeras
- Utför skonsam, hög genomströmning och högeffektiv skörd genom centrifugering
- Eliminera nödvändiga rengöringssteg efter användning med återanvändbara behållare
- Möt rigorösa rutiner för kvalitetskontroll och -säkring för tillverkning av industristandardiserade materialkomponenter och aseptisk produktkontaktfilm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Kapacitet (engelska) | 338,14 oz. |
| Beskrivning | CentriPAK Labtainer™ BPC |
| För användning med (applikation) | För cellseparationer från däggdjur, jäst och bakterier |
| Inkluderar | 2D BPC Labtainer med grenrör |
| Material | CX5-14 film |
| Max. Provdensitet | 1.2 g/mL |
| Max. Temperatur (metrisk) | 40 °C |
| Max. Temperatur (engelska) | 104 °F |
| Förpackning | Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området |
| Visa mer |