Läs mer
Thermo Scientific™ CentriPAK BPC Steriliserad Engångsbruk för Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Produktkod. 17786719 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
CentriPAK BPC
CentriPAK BPC Ånga-genom adapter
CentriPAK BPC Enda
CentriPAK BPC Singel med Quick Connect
CentriPAK Labtainer™ BPC
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17786719 CentriPAK BPC Enda
17716729 CentriPAK BPC Ånga-genom adapter
17726729 CentriPAK BPC Singel med Quick Connect
17776719 CentriPAK Labtainer™ BPC
17766719 CentriPAK BPC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17786719 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3725.00 SEK
    3665.58 SEK / Paket med 2
    Save 59.42 SEK
    1% Av
I lager
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ), designad för användning i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge och 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor, tillhandahåller ett steriliserat, slutet system för engångsbruk för cellkulturseparationer inom bioprocessindustrin.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) kammare, grenrör, labtainer (steriliserad) med anslutning. Designad för användning i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge och 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC ) gör att du kan:
  • Minska risken för korskontaminering samtidigt som cellkulturer separeras
  • Utför skonsam, hög genomströmning och högeffektiv skörd genom centrifugering
  • Eliminera nödvändiga rengöringssteg efter användning med återanvändbara behållare
  • Möt rigorösa rutiner för kvalitetskontroll och -säkring för tillverkning av industristandardiserade materialkomponenter och aseptisk produktkontaktfilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1700 mL
Beskrivning CentriPAK BPC Enda
För användning med (applikation) För cellseparationer från däggdjur, jäst och bakterier
Inkluderar 2D BPC Kammare
Material CX3-9 Filma
Max. Provdensitet 1.2 g/mL
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C
Max. Temperatur (engelska) 104 °F
Förpackning Packad och förseglad i två oberoende yttre lager i klass 10 000/ISO klass 7-området
Kvantitet Set om 2
Sterilitet Sterila
Genomskinlighet Genomskinligt
Produktlinje Polaris
Frakt skick Förpackningar placerade i kraftiga kartongkartonger med produkt- och partiidentifikation
Graderad Nej
Max. Tvinga 7187 x g
För användning med (utrustning) Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Stängningsstorlek ID x vägg: 0,32 cm x 0,16 cm (1/8 tum X 1/16 tum)
Förslutningstyp Svetsbar (TPE) slang, Luer-Lock hona 1/8 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 57,48 oz.
Certifikat och efterlevnad USP88, USP87, USP661, EP3.2.2.1, USP85, USP788, EMEA/410/01
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Flexibel Bioprocess-behållare