Läs mer
Centrophenoxine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
490.74 SEK - 3527.55 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 3685-84-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C12H17Cl2NO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.17 |
| MDL-nummer | MFCD00012533 |
| InChI-nyckel | FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal |
| PubChem CID | 19379 |
| IUPAC-namn | hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride |
| LEDER | [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15466259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64196.06 |
5g |
490.74 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15476259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64196.14 |
25g |
1029.33 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15486259
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64196.22 |
100g |
3527.55 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid; activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats
Kemiska identifierare
| C12H17Cl2NO3 | |
| MFCD00012533 | |
| meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal | |
| hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride |
Specifikationer
| Centrophenoxine hydrochloride | |
| C12H17Cl2NO3 | |
| 14,5780 | |
| FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride | |
| 19379 | |
| 98% |
| 3685-84-5 | |
| MFCD00012533 | |
| meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal | |
| [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1 | |
| 294.17 | |
| 294.17 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 222-975-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AG0440000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures