missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cephalexin hydrate, 97+%, Thermo Scientific™

Cephalexin hydrate, cefalexin hydrate, CAS # 23325-78-2, is a first-generation cephalosporin antibiotic from the beta-lactam family.

990.65 SEK - 4117.33 SEK

Kemiska identifierare

CAS 15686-71-2
Molekylformel C16H20ClN3O5S
Molekylvikt (g/mol) 401.862
MDL-nummer MFCD00167148
InChI-nyckel YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N
PubChem CID 57515946
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate
LEDER [H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-]
Se fler specifikationer

Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15455439
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63172.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1102.78 SEK
990.65 SEK / 5g
Save 112.13 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15465439
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63172.14
25g
4117.33 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning

Beskrivning

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

General Description

• Cephalexin hydrate is the hydrate of the cephalosporin antibiotic, cephalexin

• Cephalexin is a beta-lactam antibiotic that inhibits bacterial growth and division

• Cephalexin binds to penicillin-binding protein and inhibits cell wall synthesis

Application

• Cephalexin works best on gram-positive microbes

• Useful for immunology research, particularly on antibiotic allergies and cross-reactivity

Specifikationer

Kemiska identifierare

15686-71-2
401.862
YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate
C16H20ClN3O5S
MFCD00167148
57515946
[H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-]

Specifikationer

Cephalexin hydrate
White
MFCD00167148
141974
YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate
57515946
≥97%
15686-71-2
C16H20ClN3O5S
965503
Soluble in DMSO and Methanol.
[H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-]
401.862
347.39 (Anhydrous)
Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled, May cause an allergic skin reaction

Respiratory sensitisation (category 1), Skin sensitisation (category 1)

missing translation for 'einecsNumber' : 239-773-6

missing translation for 'rtecsNumber' : XI0350000

missing translation for 'tsca' : No

Rekommenderad förvaring : Keep cold

Produktbeteckning
  • Cephalexin hydrate

Signalord
  • Fara

Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1

Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cephalexin hydrate

SDS
Dokument

Dokument

Produktspecifikationer

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.