Läs mer
Cephalothin sodium salt, Thermo Scientific™
A first-generation cephalosporin antibiotic
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J65607.03
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15416999
  • 1212.94 SEK / 1g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cephalothin sodium salt is used to study the mechanism of liposome encapsulated antibiotics1, strategies for co-opting β-lactamases of Gram-negative bacteria for treatment of antibiotics2, and for immunology studies in relation to antibiotics.3 It is used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins especially PBP6 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
58-71-9
418.414
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
23675321
sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
C16H15N2NaO6S2
MFCD00072025
7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt
CHEBI:3542
CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Cephalothin sodium salt
Odorless
1g
MFCD00072025
14,1982
Soluble in water
CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+]
418.414
CHEBI:3542
58-71-9
White
C16H15N2NaO6S2
4120706
7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
23675321
418.42
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Cephalothin sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefalotin sodium