Läs mer
Cephalothin sodium salt, Thermo Scientific™
A first-generation cephalosporin antibiotic
1212.94 SEK - 4640.35 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 58-71-9 |
|---|---|
| Molekylformel | C16H15N2NaO6S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.414 |
| MDL-nummer | MFCD00072025 |
| InChI-nyckel | VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M |
| Synonym | 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt |
| PubChem CID | 23675321 |
| ChEBI | CHEBI:3542 |
| IUPAC-namn | sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| LEDER | CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15416999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65607.03 |
1g |
1212.94 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15426999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65607.06 |
5g |
4640.35 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCephalothin sodium salt is used to study the mechanism of liposome encapsulated antibiotics1, strategies for co-opting β-lactamases of Gram-negative bacteria for treatment of antibiotics2, and for immunology studies in relation to antibiotics.3 It is used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins especially PBP6 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Kemiska identifierare
| 58-71-9 | |
| 418.414 | |
| VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M | |
| 23675321 | |
| sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| C16H15N2NaO6S2 | |
| MFCD00072025 | |
| 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt | |
| CHEBI:3542 | |
| CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+] |
Specifications
| Cephalothin sodium salt | |
| Odorless | |
| C16H15N2NaO6S2 | |
| 4120706 | |
| 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt; Cephalotin sodium salt | |
| VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M | |
| sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 23675321 | |
| 418.42 |
| 58-71-9 | |
| White | |
| MFCD00072025 | |
| 14,1982 | |
| Soluble in water | |
| CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CS3)SC1)C(=O)[O-].[Na+] | |
| 418.414 | |
| CHEBI:3542 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-394-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0388300
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Cephalothin sodium salt
Signal Word
- Fara
Hazard Category
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contain: Cefalotin sodium