Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade rena glasburkar med raka sidor
Produktkod. 11704299 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
53-400 mm
70-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
11704299 250 mL 70-400 mm Paket med 24
11784289 60 mL 53-400 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11704299
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiska raka, klara glasburkar för jordprovtagning och miljötillämpningar. Fisherbrand™ Raksidiga klara glasburkar med lock är designade för enkel dispensering och fyllning.
  • Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
  • Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehållet
  • Får inte autoklaveras
  • Flaskorna är förpackade med lock
  • Kepsen är fodrad med PTFE
  • Tillverkad av sodaglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Klart
För användning med (applikation) Markprovtagning och miljötillämpningar
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 24/PK.
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad EPA
Förslutning ingår Ja
Förslutningsfoder PTFE
Stängningsstorlek 70-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (120 °C)