Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade rengjorda raksidiga flaskor
Produktkod. 11714299 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 11714299
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar. Fisherbrand™ Certifierade rengjorda raka flaskor är tillverkade av klart sodaglas.
  • Rengörs enligt EPA:s riktlinjer för halvflyktiga ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller
  • Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehållet
  • Flaskorna är autoklaverbara; kepsar är det inte
Specifica
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) 55mm
Kvantitet 12/PK.
Stängningsfärg Vitt
Liner material PTFE
Certifikat och efterlevnad Analysintyg
Förslutning ingår Ja
Stängningsstorlek 89-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato