Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade rengjorda raksidiga flaskor
Produktkod. 11724299 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11724299 1 L Paket med 12
11794289 125 mL Paket med 24
11714299 500 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11724299
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar. Fisherbrand™ Certifierade rengjorda raka flaskor är tillverkade av klart sodaglas.
  • Rengörs enligt EPA:s riktlinjer för halvflyktiga ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller
  • Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehållet
  • Flaskorna är autoklaverbara; kepsar är det inte
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 74mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 12/PK.
Stängningsfärg Vitt
Liner material PTFE
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 170 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsstorlek 89-400 mm
Diameter (metrisk) 95 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Certifikat och efterlevnad Analysintyg