Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade rengjorda raksidiga flaskor
Produktkod. p-8002037 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 11794289
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar. Fisherbrand™ Certifierade rengjorda raka flaskor är tillverkade av klart sodaglas.
  • Rengörs enligt EPA:s riktlinjer för halvflyktiga ämnen, bekämpningsmedel, PCB och metaller
  • Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehållet
  • Flaskorna är autoklaverbara; kepsar är det inte
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) 89mm
Kvantitet 24/PK.
Stängningsfärg Vitt
Liner material PTFE
Certifikat och efterlevnad Analysintyg
Förslutning ingår Ja
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsstorlek 58-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock