Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade runda Boston-flaskor med låg partikelform
Produktkod. 13151794 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
13151794 1000 mL Paket med 12
13187664 125 mL Paket med 24
13178063 250 mL Paket med 12
13171794 500 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 13151794
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Idealisk förvaring för lösningsmedel, kemikalier och prover. Fisherbrand™ Certifierade Boston Round Bottles med låg partikelform är tillverkade av klart sodaglas.
  • Narrow mouth, clear glass
  • Certified to be cleaned for low particulates, analysis certificate attached
  • Five particles or less per mL with WFI in a class 100/10 cleanroom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33.81 oz.
Rengöringsprocedur USP purified Water
Färg Clear
Material Glass
Kvantitet 12/PK.
Stängningsfärg White
Liner material Polyvinyl
Certifikat och efterlevnad Certified low particulate
Förslutning ingår Yes
Mun Wide
Form Round
Produkttyp Boston Round Bottle
Förslutningsfoder Polyvinyl
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 33-400 mm
Förslutningstyp Screw Cap