Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade runda Boston-flaskor med låg partikelform
Produktkod. 13171794 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
13171794 500 mL Paket med 12
13187664 125 mL Paket med 24
13178063 250 mL Paket med 12
13151794 1000 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13171794
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk förvaring för lösningsmedel, kemikalier och prover. Fisherbrand™ Certifierade Boston Round Bottles med låg partikelform är tillverkade av klart sodaglas.
  • Smal mun, klart glas
  • Certifierad att rengöras för låg partikelhalt, analyscertifikat bifogas
  • Fem partiklar eller mindre per ml med WFI i ett klass 100/10 renrum
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Rengöringsprocedur USP renat vatten
Färg Klart
Material Glas
Längd (metrisk) 60mm
Kvantitet 12/PK.
Stängningsfärg Vitt
Liner material Polyvinyl
Certifikat och efterlevnad Certifierad lågpartikelhalt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Produkttyp Boston rund flaska
Förslutningsfoder Polyvinyl
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 28-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock