Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade runda Boston-flaskor med låg partikelform
Produktkod. 13187664 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13187664 125 mL Paket med 24
13178063 250 mL Paket med 12
13171794 500 mL Paket med 12
13151794 1000 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13187664
Beräknad leverans: 24-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk förvaring för lösningsmedel, kemikalier och prover. Fisherbrand™ Certifierade Boston Round Bottles med låg partikelform är tillverkade av klart sodaglas.
  • Smal mun, klart glas
  • Certifierad att rengöras för låg partikelhalt, analyscertifikat bifogas
  • Fem partiklar eller mindre per ml med WFI i ett klass 100/10 renrum
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Rengöringsprocedur USP renat vatten
Färg Klart
Material Glas
Kvantitet 24/PK.
Stängningsfärg Vitt
Liner material Polyvinyl
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Förslutningsfoder Polyvinyl
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 22-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Certifierad lågpartikelhalt
Produkttyp Boston rund flaska