Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade runda Boston-flaskor med låg partikelform
Produktkod. p-8002034 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 13187664
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk förvaring för lösningsmedel, kemikalier och prover. Fisherbrand™ Certifierade Boston Round Bottles med låg partikelform är tillverkade av klart sodaglas.
  • Smal mun, klart glas
  • Certifierad att rengöras för låg partikelhalt, analyscertifikat bifogas
  • Fem partiklar eller mindre per ml med WFI i ett klass 100/10 renrum
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Rengöringsprocedur USP renat vatten
Färg Klart
Material Glas
Kvantitet 24/PK.
Stängningsfärg Vitt
Liner material Polyvinyl
Certifikat och efterlevnad Certifierad lågpartikelhalt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Produkttyp Boston rund flaska
Förslutningsfoder Polyvinyl
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 22-400 mm
Förslutningstyp Skruvlock