Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade lågpartiklar med bred mun förpackningsflaskor
Produktkod. 13158063 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
13158063 125 mL Paket med 24
13174364 500 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13158063
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för förvaring av torra pulver. Fisherbrand™ Certifierade packningsflaskor med låg partikelform och bred mun är tillverkade av klart sodaglas.
  • Graderat klart glas
  • Bred mun ger enkel åtkomst
  • Med vit polypropenlock med PTFE-beklädd skummad polyetenfoder
  • Certifierad att rengöras för låga partiklar, analyscertifikat bifogas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Rengöringsprocedur USP renat vatten
Färg Klart
Beskrivning Flaska med bred mun
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) 74mm
Kvantitet 24/PK.
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad Analysintyg
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 102 mm
Produkttyp Graderad flaska
Förslutningsfoder PTFE
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Förslutningstyp Skruvlock