Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade lågpartiklar med bred mun förpackningsflaskor
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Rengöringsprocedur | USP renat vatten |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Flaska med bred mun |
| Material | Soda Lime Glas |
| Längd (metrisk) | 74mm |
| Kvantitet | 24/PK. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |