Läs mer
Fisherbrand™ Certifierade lågpartiklar med bred mun förpackningsflaskor
Produktkod. p-8002047 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 13158063
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för förvaring av torra pulver. Fisherbrand™ Certifierade packningsflaskor med låg partikelform och bred mun är tillverkade av klart sodaglas.
  • Graderat klart glas
  • Bred mun ger enkel åtkomst
  • Med vit polypropenlock med PTFE-beklädd skummad polyetenfoder
  • Certifierad att rengöras för låga partiklar, analyscertifikat bifogas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Rengöringsprocedur USP renat vatten
Färg Klart
Beskrivning Flaska med bred mun
Material Soda Lime Glas
Längd (metrisk) 74mm
Kvantitet 24/PK.
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad Analysintyg
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 102 mm
Produkttyp Graderad flaska
Förslutningsfoder PTFE
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Förslutningstyp Skruvlock