Läs mer
Cesiumklorid, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15538224 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Varje
Produktkod. 15538224
Brand: Avantor J.T.Baker 404204
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För densitetsgradientcentrifugering; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-namn cesium;klorid
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Chloride
Kvantitet 100 g
Formel vikt 168.36
Kvalitet Ultrapure Bioreagens
Förpackning Polyflaska
Densitet 1L = 3.99kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cesium chloride