Läs mer
Cetirizine dihydrochloride, 99+%, Thermo Scientific™
1991.90 SEK - 5697.50 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 83881-52-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C21H27Cl3N2O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.81 |
| MDL-nummer | MFCD00941428 |
| InChI-nyckel | PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler |
| PubChem CID | 55182 |
| IUPAC-namn | dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride |
| LEDER | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15415749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63549.06 |
5g |
1991.90 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15425749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63549.09 |
10g |
2793.11 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15435749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63549.14 |
25g |
5697.50 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCetirizine dihydrochloride is used as a Histamine H-1 receptor antagonist, antihistaminic, piperazines. Inhibits activation of eosinophils and neutrophils. Non-sedating type histamine H1-receptor antagonist; major metabolite of hydroxyzine. Pharmacological activity resides primarily in the (R)-isomer.
Solubility
Soluble in water, DMSO, ethanol, and methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 83881-52-1 | |
| 461.81 | |
| PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N | |
| 55182 | |
| [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| C21H27Cl3N2O3 | |
| MFCD00941428 | |
| cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler | |
| dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride |
Specifikationer
| Cetirizine dihydrochloride | |
| C21H27Cl3N2O3 | |
| 14,2022 | |
| Soluble in water,DMSO,ethanol,and methanol. | |
| [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
| 461.81 | |
| 461.82 |
| 83881-52-1 | |
| MFCD00941428 | |
| cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler | |
| PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N | |
| dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride | |
| 55182 | |
| ≥99% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : AG0980000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Cetirizine dihydrochloride
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Cetirizine hydrochloride