Läs mer
Tocris Bioscience™ CHIR 99021 trihydrochloride
Beskrivning
Hydrochloride salt of CHIR 99021 (Cat. No. 4423), a highly selective GSK-3 inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHIR 99021 trihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 574.72 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 574.72 |