Beskrivning
Denna kitosanprodukt är ett partiellt deacetylerat kitin som bildas genom reaktion av kitin med koncentrerad alkali. Kitin är en linjär polymer med hög molekylvikt av anhydro-N-acetyl-glukosamin. Kitin förekommer i naturen som en del av den skyddande beläggningen av vissa ryggradslösa djur, såsom marina kräftdjur (t.ex. krabbor). Kitosanpolymer är biologiskt nedbrytbar, med låg toxicitet, om någon.
Kitosan bildar geler med multivalenta anjoner. Den producerar starka, tydliga filmer som har en mängd olika applikationer, inklusive: vattenbehandling, kromatografi, tillsatser för kosmetika, textilbehandling för antimikrobiell aktivitet, nya fibrer för textilier, fotografiska papper, biologiskt nedbrytbara filmer, biomedicinska apparater och mikrokapselimplantat för kontrollerad frisättning vid läkemedelstillförsel.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9012-76-4 |
| Densitet | bulkdensitet: 0,15 – 0,3 g/cm3 (Lit.) |
| Molekylformel | C56H103N9O39 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f |
| InChI-nyckel | FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N |
| LEDER | COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O |
| IUPAC-namn | metyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5R,6R)-3-R,5R,6R) 3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-6-(hy) |
| Molekylvikt (g/mol) | 1526.464 |
| PubChem CID | 71853 |
| Visa mer |