Läs mer
Chlorimuron ethyl, 95%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66605.03
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15418029
  • 395.04 SEK / 1g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
90982-32-4
414.817
NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N
56160
ethyl 2-[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
C15H15ClN4O6S
MFCD00128063
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
CHEBI:47319
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)Cl)OC
Specifikationer
Chlorimuron ethyl
Colorless
C15H15ClN4O6S
14,2093
Freely soluble in aqueous solution
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)Cl)OC
414.817
CHEBI:47319
95%
90982-32-4
1g
MFCD00128063
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
56160
414.82
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer