Läs mer
Chlorimuron ethyl, 95%, Thermo Scientific™
395.04 SEK - 1078.30 SEK
Kemiska identifierare
CAS 90982-32-4
Molekylformel C15H15ClN4O6S
Molekylvikt (g/mol) 414.817
MDL-nummer MFCD00128063
InChI-nyckel NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
PubChem CID 56160
ChEBI CHEBI:47319
IUPAC-namn ethyl 2-[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)Cl)OC
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15418029
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66605.03
1g
395.04 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15428029
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66605.06
5g
1078.30 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiska identifierare
90982-32-4
414.817
NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N
56160
ethyl 2-[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
C15H15ClN4O6S
MFCD00128063
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
CHEBI:47319
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)Cl)OC
Specifications
Chlorimuron ethyl
Colorless
MFCD00128063
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
56160
414.82
90982-32-4
C15H15ClN4O6S
14,2093
Freely soluble in aqueous solution
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)Cl)OC
414.817
CHEBI:47319
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'rtecsNumber' : DG5095000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.